Documenti fondamentali
504718
Supelco
Supelclean LC-Diol SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
Materiali
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Composizione
bed wt., 100 mg
Confezionamento
pk of 108
Grado di funzionalizzazione
7% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
450 m2/g
Volume
1 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Gruppo funzionale matrice
diol bonding
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT SE 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)