Documenti
50159-U
Nucleosil® C18 HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Nucleosil®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Nucleosil®
Grado di funzionalizzazione
15% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
octadecyl
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
100 Å
Tecnica di separazione
reversed phase
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti