Documenti fondamentali
Z227137
Nucleosil® Guard Column
phase C18 (octadecyl), 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Nucleosil®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Nucleosil®
Grado di funzionalizzazione
15% Carbon loading
Parametri
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Compatibilità
for use with 3.0 to 4.6 mm column
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
For all guard cartridges listed here use holder 54987
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Richiesto ma non fornito
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)