Documenti fondamentali
501344
Supelco
Carbon dioxide in nitrogen, 1000 ppm
1000 ppm, cylinder of 48 L, analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
analytical standard
Stato
gas
Confezionamento
cylinder of 48 L
Produttore/marchio commerciale
Scott Gas T498-48
Disponibilità
not available in EU
Concentrazione
1000 ppm
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)