609010
Syringe Adaptor
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Air Liquide America Specialty Gases LLC 16-05-129SP
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Categorie correlate
Descrizione generale
For use with Air Liquide′s Scotty Gas calibration standards supplied in the 14L and 48L cylinders. Additional septa may ordered using p/n 608010.
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)