Documenti
48928
Supelco
ASTM® PS-18-44D Mix
in cyclohexane (varied conc.), analytical standard
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
analytical standard
agenzia
ASTM® PS-18-44D
Confezionamento
pkg of 6 × 1 mL
Concentrazione
in cyclohexane (varied conc.)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analita
Descrizione
    Docosane 800 μg/mL
    Dotriacontane 1100 μg/mL
    Eicosane 500 μg/mL
    Hexacosane 1400 μg/mL
    Hexatriacontane 800 μg/mL
    Octacosane 1800 μg/mL
    Octadecane 300 μg/mL
    Tetracontane 500 μg/mL
    Tetracosane 1100 μg/mL
    Tetratetracontane 300 μg/mL
    Triacontane 1400 μg/mL
    Vedi tutto (11)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)