40147-U
C8-C40 Alkanes Calibration Standard
in dichloromethane (varied)
About This Item
Prodotti consigliati
CdA
current certificate can be downloaded
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 mL
Concentrazione
in dichloromethane (varied)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Analita
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?