Documenti fondamentali
CRM48902
Supelco
EPA 8270 Semivolatile Internal Standard Mix
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methylene chloride, ampule of 2 × 1 mL
Sinonimo/i:
SVOC ISTD
Scegli un formato
1 PKG
CHF 138.00
CHF 138.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 138.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 138.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
EPA 8270
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type internal
Confezionamento
ampule of 2 × 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL each component in methylene chloride
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Acenaphthene-d10
    Chrysene-d12
    1,4-Dichlorobenzene-d4
    Naphthalene-d8
    Perylene-d12
    Phenanthrene-d10
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)