Documenti fondamentali
48710-U
Supelco
Phenanthrene-d10 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
EPA 625
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type internal/surrogate
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL in dichloromethane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c21c3c(c(c(c2c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])c(c(c(c3[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
YNPNZTXNASCQKK-LHNTUAQVSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Phenanthrene analytical standard, for environmental analysis
Supelco
48569
Phenanthrene
Propyl gallate antioxidant, ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
48710
Propyl gallate