48715-U
Naphthalene-d8 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
EPA 625
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type internal/surrogate
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL in dichloromethane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c21c(c(c(c(c2[2H])[2H])[2H])[2H])c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
UFWIBTONFRDIAS-PGRXLJNUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)