Documenti fondamentali
48487-U
Supelco
Aflatoxin B1, B2, G1, G2 Mix
Certified Reference Material, Varied Concentration
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 3 mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Analita
Descrizione
    Aflatoxin G2
    Aflatoxin G1
    Aflatoxin B2
    Aflatoxin B1
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)