Documenti fondamentali
48466
Supelco
EPA 524 Surrogate Standard Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
certified reference material
TraceCERT®
agenzia
EPA 524.1,524.2
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type surrogate
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL each component in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    1-Bromo-4-fluorobenzene
    1,2-Dichlorobenzene-d4
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - Solvent
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - Solvent
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)