46903
trans-9-Octadecenoic methyl ester
10 mg/mL in heptane, analytical standard
Sinonimo/i:
Methyl elaidate, Elaidic acid methyl ester, Methyl trans-9-octadecenoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
CdA
certificate of analysis is enclosed in each package.
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
10 mg/mL in heptane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densità
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10+
QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
Applicazioni
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?