Documenti fondamentali
722847
Sigma-Aldrich
trans-6-Octadecenoic acid-1,2,3,4,5-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)10CH=CH(13CH2)413COOH
Peso molecolare:
287.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h12-13H,2-11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b13-12+/i14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
CNVZJPUDSLNTQU-LAFYPCKNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)