Documenti
722855
Sigma-Aldrich
trans-11-Octadecenoic acid-1,2,3,9,10-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
trans-Vaccenic acid-1,2,3,9,10-13C5
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C5C13H34O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
43-44 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2]CCCCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+/i9+1,10+1,16+1,17+1,18+1
UWHZIFQPPBDJPM-HRAXCDOYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3