442506
Carbazole
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Tensione di vapore
400 mmHg ( 323 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
355 °C (lit.)
Punto di fusione
243-246 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- e-cigarette aerosols by thermal desorption-gas chromatography-flame ionization detection-time of flight mass spectrometry (TD-GC-FID-TOFMS).[1]
- Organic gunshot residue samples[2] and in unfractionated coal tar samples[3] by TD-GC-MS working in selected ion monitoring (SIM) mode
- Soil samples affected by tire fires by comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC x GC)coupled to TOFMS operating on electron impact (EI) ionization mode.[4]
- Sediment extracts by high performance liquid chromatography in conjunction with diode array detection (HPLC-DAD) and GC-MS in SIM mode.[5]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
428.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
220.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?