Documenti fondamentali
43256
Supelco
Palmitic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Sinonimo/i:
Hexadecanoic acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Grado di funzionalizzazione
≥99%
Punto di fusione
61-64 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i13+1,14+1,15+1,16+1
IPCSVZSSVZVIGE-FIZPRHLTSA-N
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
402.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
206.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)