Documenti fondamentali
41398
Supelco
2,3-Dihydroxybenzoic acid
analytical standard
Scegli un formato
100 MG
CHF 82.80
CHF 82.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 82.80
About This Item
Formula condensata:
(HO)2C6H3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.12
Beilstein:
2209117
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
CHF 82.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
204-206 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
GLDQAMYCGOIJDV-UHFFFAOYSA-N
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)