40363
Carbon disulfide solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
EPA 8240
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
5000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - Methanol
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - Methanol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.