40018
2-Chloronaphthalene solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
CdA
certificate of analysis is enclosed in each package.
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
5000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H7Cl/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
CGYGETOMCSJHJU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?