C6144
Chlorophyll a
Powder
Sinonimo/i:
Pheophytin; universal photosynthetic pigment
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Chlorophyll a, from Anacystis nidulans algae
Origine biologica
Anacystis nidulans algae
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Impurezze
chlorophyll b, free
Colore
blue to very dark blue
Punto di fusione
150-153 °C
Solubilità
diethyl ether: 0.1 mg/10 mL
ε (coefficiente d’estinzione)
11.1-12.1 × 104 at 428-430 nm in diethyl ether
8.3-9.4 × 104 at 660-662 nm in diethyl ether
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H73N4O5.Mg/c1-13-39-35(8)42-28-44-37(10)41(24-25-48(60)64-27-26-34(7)23-17-22-33(6)21-16-20-32(5)19-15-18-31(3)4)52(58-44)50-51(55(62)63-12)54(61)49-38(11)45(59-53(49)50)30-47-40(14-2)36(9)43(57-47)29-46(39)56-42;/h13,26,28-33,37,41,51H,1,14-25,27H2,2-12H3,(H-,56,57,58,59,61);/q-1;+2/p-1/b34-26+;/t32-,33-,37+,41+,51-;/m1./s1
ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3