33356
BF3 - Methanol
10 % (w/w), pkg of 20 × 1 mL
Sinonimo/i:
Boron trifluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
Confezionamento
pkg of 20 × 1 mL
Concentrazione
10 % (w/w)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes, Kidney
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPEsuitable for GCActive Filters