330200
C1-C6 n-Paraffins
100 ppm each component in helium, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Descrizione
Compressed Gas NOS
Stato
gas
Confezionamento
cylinder of 14 L
Produttore/marchio commerciale
Scott Gas T219-14
Disponibilità
not available in EU, Canada
Concentrazione
100 ppm each component in helium
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Descrizione generale
- 100 ppm of each component in helium. The multi-component gas mixture is suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors and in situ industrial stack analyzers.
- A certificate of analysis is provided.
- Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
- Portable, convenient, and easy to use.
- Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
- NIST traceable.
Applicazioni
Analita
Regolatore
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)