33001
pentafluorobenzyl bromide (PFB-Br)
analytical standard
Sinonimo/i:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide, α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, (Bromomethyl)pentafluorobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
for GC derivatization
Descrizione
Alkylation reagent
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
Confezionamento
ampule of 5 g
tecniche
gas chromatography (GC): suitable (ECD)
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
P. eboll.
174-175 °C (lit.)
Punto di fusione
19-20 °C (lit.)
Densità
1.728 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(CBr)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?