31624
Sabbia, quarzo bianco
acid washed and calcined, Analytical Reagent
Sinonimo/i:
Biossido di silicone, Quarzo
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
granular
Qualità
acid washed and calcined, Analytical Reagent
Impurezze
≤0.01% in HCL soluble iron (Fe)
≤0.2% soluble in HCl
Perdita
≤0.10% loss on ignition, 900 °C
Granulazione
0.1-0.3 mm, coeff var ≥96%
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?