Documenti
84880
Sigma-Aldrich
Silicon dioxide
purum p.a., acid purified
Sinonimo/i:
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
About This Item
Formula condensata:
SiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
purum p.a.
Forma fisica
powder or crystals
Qualità
acid purified
Perdita
≤0.1% loss on ignition
Indice di rifrazione
n20/D 1.544 (lit.)
Dimensione particelle
40-200 mesh
Punto di fusione
1610 °C (lit.)
Densità
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Silicon dioxide is one of the important constituents of sedimentary rock bauxite, basalt fibers and ceramic fibers. It is added to cement for improving the hydraulic properties of cement.
may contain dark particles
Applicazioni
Silicon dioxide may be employed in the preparation of calcium silicide.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Sabbia 50-70 mesh particle size
Sigma-Aldrich
274739
Sabbia
vibrant-m
NIST1879A
Respirable cristobalite
Silica 99.8%
Supelco
381276
Silica
Sabbia di mare extra pure
Supelco
1.07711
Sabbia di mare
Sabbia di mare purified by acid and calcined for analysis
Supelco
1.07712
Sabbia di mare
Diossido di silicio colloidal, highly dispersed, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JP, NF, E 551
SAFC
1.13126
Diossido di silicio
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 196-196 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 165-165 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 129-129 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 117-117 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 50-50 (1994)