Documenti fondamentali
31623
Sigma-Aldrich
Sabbia, quarzo bianco
washed and calcined, analytical reagent
Sinonimo/i:
Biossido di silicone, Quarzo
About This Item
Formula condensata:
SiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
SB.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
granular
Qualità
washed and calcined, analytical reagent
Impurezze
≤0.2% Soluble in HCl
Perdita
≤0.1% loss on ignition
Granulazione
0.1-0.5 mm (min.70%)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Silicon dioxide (SiO2) exists in three crystalline forms, namely quartz, tridymite and cristobalite. It reacts with hydrofluoric acid to form silicon tetrafluoride (SiF4) and water. Silicates are formed on reacting SiO2 with alkali melts.[1] SiO2 is the main component in glass, brick and concrete and also forms the insulator in silicon devices.[2] The alteration of the surface of SiO2 with (3-aminopropyl)triethoxysilane (APTES) for binding lactate dehydrogenase (LDH) to form an amino layer has been reported.[3] The silicon-silicon dioxide structure has been investigated at liquid nitrogen temperature by electron spin resonance spectra.[4]
Applicazioni
Silicon dioxide may be used to produce silicon by electrochemical reduction in the presence of calcium chloride (CaCl2) electrolyte.[5]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Sabbia, quarzo bianco NIST® RM 8010
NISTRM8010
Sabbia, quarzo bianco
Sabbia, quarzo bianco NIST® SRM® 1413, high alumina
NIST1413
Sabbia, quarzo bianco
Diossido di silicio colloidal, highly dispersed, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JP, NF, E 551
SAFC
1.13126
Diossido di silicio
Sabbia, quarzo bianco NIST® SRM® 165a, low iron
NIST165A
Sabbia, quarzo bianco
Silicon dioxide purum p.a., acid purified
Sigma-Aldrich
84880
Silicon dioxide
Clean Sand #4
Supelco
CLNSAND4
Clean Sand #4
Silice nanopowder, 10-20 nm particle size (BET), 99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
637238
Silice
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 983-984 (1994)
Surface modification of silicon dioxide, silicon nitride and titanium oxynitride for lactate dehydrogenase immobilization.
Saengdee P, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 67, 134-138 (2015)
Electronic structure of silicon dioxide (a review).
Nekrashevich SS and Gritsenko VA.
Physics of the Solid State, 56(2), 207-222 (2014)
Pinpoint and bulk electrochemical reduction of insulating silicon dioxide to silicon.
Nohira T, et al.
Nature Materials, 2(6), 397-401 (2003)
Study of silicon-silicon dioxide structure by electron spin resonance I.
Nishi Y.
Japanese Journal of Applied Physics, 10(1), 52-52 (1971)
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.