Documenti
28683-U
Supelco
Humonic Optiflow 520 Glassware Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
applicazioni
environmental
Descrizione generale
This kit includes: glassware (flow tube), squeeze bulb, and flexible tubing.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)