Documenti fondamentali
23906
Supelco
Provetta OMI® con purificante
OMI-2 Purifier Tube
Sinonimo/i:
PROVETTA OMI®-2 CON INDICATORE
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione generale
Le provette OMI® con agente purificante eliminano simultaneamente l′ossigeno, il vapore acqueo, la CO, la CO2, la maggior parte dei composti dello zolfo, la maggior parte dei composti alogeni, gli alcoli e i fenoli fino a meno di 10 ppb. Inoltre, purificano l′elio, l′idrogeno, l′azoto, l′argon e il metano. La variazione del colore indica l′esaurimento dell′agente purificante. Il corpo in vetro non diffonde l′aria e i gas di scarico. Queste provette solo inoltre ideali per i sistemi di rilevamento Hall, ECD e GC/MS.
L′OMI è un agente purificante per trattamento finale che rimuove molti contaminanti che vengono tralasciati dagli altri purificanti utilizzati nelle fasi precedenti. Elimina simultaneamente e irreversibilmente l′umidità, l′ossigeno, il monossido di carbonio, l′anidride carbonica, la maggior parte dei composti dello zolfo, la maggior parte dei composti alogeni, gli alcoli e i fenoli fino a meno di 10 ppb. Si consiglia di installare un′unità OMI nei flussi di gas di trasporto prima di ogni GC. È costituito da due componenti:
  • Un supporto per la provetta riutilizzabile installato nel sistema di erogazione del gas. L′uso del policarbonato garantisce la massima sicurezza e permette di osservare l′interno della provetta.
  • Una provetta con l′agente purificante che contiene una resina indicatrice (il colore passa da nero a bruno in caso di esposizione a un solo ppm di umidità o ossigeno). L′uso del vetro impedisce la diffusione dei contaminanti presenti nella stanza nel flusso del gas e permette di osservare l′interno della provetta.
Le provette di agente purificante esauste possono essere facilmente sostituite. È sufficiente svitare il gruppo terminale del supporto della provetta e sostituirla con una nuova provetta di agente purificante. Il design del prodotto impedisce l′ingresso dell′aria ambiente nella nuova provetta durante l′installazione (i fogli protettivi di stagnola che coprono le estremità vengono forati soltanto nel momento in cui il gruppo terminale viene riavvitato sul supporto della provetta per completare l′installazione).
Nota: questo articolo necessita un supporto riutilizzabile per la provetta (da acquistare separatamente).
Nota a piè di pagina
Chi utilizza questo prodotto per la prima volta deve ordinare una provetta con agente purificante e un supporto riutilizzabile (P/N 23921).
Note legali
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.
Contenuto correlato
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How much purifier material is in the tube by mass and volume?
    1 answer
    1. The amount of resin in the tube is five grams. The packing is not measured by volume, though the tube itself is a 15 cc tube.
      Helpful?
  2. How to determine when the OMI® Purifier Tube -23906 is spent and needs to be changed? Also, what are the connections of the OMI® Purifier Tube -23906?
    1 answer
    1. The rapid color change will indicate potential problems in the purification system. If the change is relatively rapid, the bulk purifier is spent, the carrier gas is contaminated, or there is a leak in the system somewhere upstream.
      2. The OMI® Purifier Tube can be connected to 1/8" tubing. For 1/4" tubing, use 1/4" to 1/8" Swagelock® reducer (brass - Cat. No 2-1516, or stainless steel - Cat. No 2-1517).
      Helpful?
  3. Could you confirm if product number 23906 OMI® Purifier Tube should have a product number or SKU on the packaging? If not, how to ensure that it is the correct product?
    1 answer
    1. The product number 23906 OMI® Purifier Tube does not have a product number on the aluminum foil bag due to the use of multiple products with this type of bag. To ensure that the correct product is received, customers are advised to open the aluminum bag to find the glass tube labeled OMI-2 23906. This is done to prevent damage during shipment and to avoid any reactions due to exposure to oxygen.
      Helpful?
  4. Hi, I was wondering if there is a maximum flow rate and pressure rating for the OMI® Purifier Tube filters/holders?
    1 answer
    1. The operational line pressure must not exceed 150 psi. Flow should not exceed 300 mL/min for OMI-2.