Documenti fondamentali
28148-U
Supelco
Filter Frit for MSA Sampling Pump
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
industrial hygiene
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)