28055-U
Colonna GC capillare Equity-1
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
agenzia
ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parametri
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
Beta
320
df
0.25 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.32 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
applicazioni
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
Tipo di colonna
capillary non-polar
Descrizione generale
Codice USP: Questa colonna soddisfa i requisiti G1, G2 e G9 dell′USP.
Fase:
- Legata
- Poli(dimetil silossano)
- ≤0,32 mm DI, <2 μm: da -60 °C a 325 °C (isoterma) o 350 °C (programmata)
- ≤0,32 mm DI, ≥2 μm: Da -60 °C a 300 °C (isoterma o programmata)
- ≥0,53 mm DI, <2 μm: da -60 °C a 300 °C (isoterma) o 320 °C (programmata)
- ≥0,53 mm DI, ≥2 μm: da -60 °C a 260 °C (isoterma) o 280 °C (programmata)
Altre note
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEActive Filters