141101P
Avanti
Brain Extract Polar
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Brain Polar Lipid Extract (Porcine)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 mg (141101P-100mg)
pkg of 5 × 100 mg (141101P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
lipid extracts
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)