Documenti fondamentali
27254
Supelco
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, pkg of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
natural polypropylene vial
Caratteristiche
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 6.0 mm
Volume
0.75 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)