Documenti fondamentali
24712
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.1 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425, pkg of 200 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
natural polypropylene vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 200 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
0.1 mL
Raccordi
thread for 8-425
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)