SU860196
2in1 kit universal short thread autosampler microvial
pkg of 100 ea, volume 1.5 mL, blue polypropylene cap (open-top), red PTFE/white silicone
Sinonimo/i:
Short thread 2in1 universal vial kit
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
blue polypropylene cap (open-top)
clear glass
red PTFE/white silicone
Durezza
55 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100 ea
diam. × alt. × diam. int.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
Spessore setto
1.0 mm
Volume
1.5 mL
Raccordi
thread for 9 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)