Documenti fondamentali
26887-U
SGE Syringes for Agilent/HP 7673, 7683 and 6850 ALS Autosampler, Fixed Needle
volume 5 μL, 5F-HP-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Misura ago
23-26 ga
Caratteristiche
needle type fixed tapered needle
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 001822
Lungh. ago
42 mm
Volume
5 μL
Descrizione generale
SGE syringes are designed and tested to meet critical autosampler specifications. These syringes are designed with a unique plunger to eliminate bending and seizing. The needle point style withstands multiple and fast septum injections, making it one of the most troublefree autosampler syringes available.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)