Documenti fondamentali
685836
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Phenylethanol
97%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-Sec-Phenylethyl alcohol
Scegli un formato
5 G
CHF 133.00
25 G
CHF 582.00
CHF 133.00
Spedizione prevista il17 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 133.00
25 G
CHF 582.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.16
Beilstein:
2039797
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 133.00
Spedizione prevista il17 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]22/D -44.0°, neat
P. eboll.
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
9-11 °C (lit.)
Densità
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
C[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m0/s1
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
Descrizione generale
(S)-(-)-1-Phenylethanol can be prepared from acetophenone via bioreduction in the presence of Rhizopus arrhizus as a biocatalyst.[1]
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Laboratory scale-up synthesis of chiral carbinols using Rhizopus arrhizus.
Salvi NA and Chattopadhyay S.
Tetrahedron Asymmetry, 27(4), 188-192 (2016)