23231
Amber storage bottles
volume 240 mL, O.D. × H 61 mm × 143 mm, thread for 24-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Sinonimo/i:
SCREW-CAP AMBER SEPTUM BOTTLE 240ML PK12
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE septum face
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
Caratteristiche
closure type screw top bottle
pre-assembled
Confezionamento
pkg of 12 ea
D.E. × alt.
61 mm × 143 mm
Diam. setto × spess. totale × spess. PTFE
22 mm × 100 mil × 1 mil
Volume
240 mL
Raccordi
thread for 24-400
Categorie correlate
Descrizione generale
Ricambio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)