Documenti fondamentali
23234
Supelco
Amber storage bottles
volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread for 22-400, bottle only, pkg of 12 ea
Sinonimo/i:
AMBER SCREW-CAP BOTTLE ONLY 120ML PK12
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
amber glass bottle
Caratteristiche
closure type screw top bottle
Confezionamento
pkg of 12 ea
D.E. × alt.
49 mm × 114 mm
Volume
120 mL
Raccordi
thread for 22-400
Descrizione generale
Amber storage bottles (volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread 22-400, bottle only) are primarily used to protect the stored sample from sunlight. Oxidation of various oils is prevented when packaged in amber glass bottles.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)