Documenti fondamentali
22749
Supelco
Fritted Purge Sampler
size 25 mL, top stem, Tekmar® 14-4007-024
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
glass
agenzia
EPA 603
Produttore/marchio commerciale
Tekmar® 14-4007-024
Misura
25 mL
applicazioni
industrial hygiene
Caratteristiche e vantaggi
Note: All 1/4 in. O.D. glass ends are ground glass.
Note legali
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)