22398
High Capacity Gas Purifier, Replacement Converter Tube
1/4 in. fitting
Sinonimo/i:
CONVERTER TUBE W/RECHARGE 1/4 IN
About This Item
Prodotti consigliati
Raccordi
1/4 in. fitting
Descrizione generale
- Length: 10 in. (25.4 cm)
- Diameter: 1/2 in. (12.7 mm)
- Max. Inlet Pressure: 150 psi
- Max. Flow Rate: 1100 mL/min.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)