Documenti fondamentali
22298-U
Precision Sampling syringe needles
volume 25-10000 μL, for use with VICI Series A-2, C, D, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.0 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
Sinonimo/i:
REPLACEMENT TAPER NEEDLEA-2, C, D PK3
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Descrizione
A-2, C, D
Caratteristiche
point style Beveled point, open end (25-100 μL)
Confezionamento
pkg of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
VICI 943050
Lungh. × D.E. × D.I. ago
2.0 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
Volume
25-10000 μL
Compatibilità
for use with VICI Series A-2, C, D
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)