20034
ORBO™ 403 Tenax® TA specially treated (60/80), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 105 mm, pkg of 50 ea
Sinonimo/i:
ORBO™ Tenax® TA
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
W,W,W separators
agenzia
NIOSH 2510
Nome Commerciale
ORBO™
Composizione
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO™ 403
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
6 mm × 105 mm
Matrice
Tenax TA (specially treated)
Dimensione particelle
60-80 mesh
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)