Documenti
12168-U
Supelco
Adsorbente polimerico poroso Tenax®
matrix Tenax TA (refined), 60-80 mesh, bottle of 100g
Sinonimo/i:
rubinetto (3 vie), luer lock, policarbonato/acetale
About This Item
Codice UNSPSC:
23201100
NACRES:
SB.54
product name
Adsorbente polimerico poroso Tenax®, matrix Tenax TA (refined), 60-80 mesh, bottle of 100 g
agenzia
suitable for EPA 601
Forma fisica
solid
Confezionamento
bottle of 100 g
Parametri
350 °C temp. range
Area superficiale
~35 m2/g
Matrice
Tenax TA (refined)
Dimensione particelle
60-80 mesh
Densità bulk
~0.25 g/mL (free fall density)
Descrizione generale
Il polimero poroso Tenax, basato su 2,6-difenil-p-fenilen ossido, è ampiamente usato come adsorbente sia nella raccolta di aria che in applicazioni di intrappolamento. La sua struttura esclusiva offre caratteristiche di adsorzione/desorzione alternative e desiderabili in confronto ad altri polimeri porosi.
Per maggiori informazioni su qualsiasi nostro adsorbente visitare sigma-aldrich.com/adsorbents
Applicazioni
  • Ottimizzazione del campionamento dei VOC. La ricerca sugli adsorbenti polimerici porosi Tenax® ha dimostrato la loro efficacia nel campionamento di composti organici molto volatili (VOC) in aria secca e umida, fondamentale per i test ambientali. Questo studio illustra il metodo per determinare i tassi di recupero utilizzando la gascromatografia-spettrometria di massa a desorbimento termico, evidenziando il ruolo del Tenax® nella conduzione di analisi di alta precisione a livelli sub-ppb (Richter et al., 2020).
  • Prestazioni gascromatografiche migliorate. Un'analisi comparativa tra il Tenax® e un altro comune materiale adsorbente per la gascromatografia a desorbimento termico - spettrometria di massa di composti organici volatili biogenici sottolinea le prestazioni superiori del Tenax®. Lo studio ne sottolinea l'elevata area superficiale e la stabilità chimica, che lo rendono ideale per matrici di campioni complesse in applicazioni farmaceutiche e ambientali (Marcillo et al., 2017).
Nota a piè di pagina
Questo materiale viene sottoposto a raffinazione (screening) e successivo riconfezionamento.
Note legali
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Tenax® GR glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
Supelco
28282-U
Tenax® GR
Tenax® TA stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, 60-80 mesh, pkg of 10 ea
Supelco
20010-U
Tenax® TA
Tenax® TA 60/80 mesh, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Supelco
29748-U
Tenax® TA
Tenax® TA O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., stainless steel TD tube, unconditioned, 60-80 mesh, pkg of 10 ea
Supelco
30133-U
Tenax® TA
Static Headspace-Gas Chromatography: Theory and Practice .
Kolb B and Ettre LS.
Science, 6-7 (2006)
Fire Investigation
Daeid NN.
Science, 2004, 142-143 null
Handbook of Water Analysis.
Nollet LML and Gelder LSP.
Technology & Engineering, 2007, 625-626 null
Evaluation of Anasorb CMS and comparison with Tenax TA for the sampling of volatile organic compounds in indoor and outdoor air by breakthrough measurements.
Maria P.
Analyst, 121 (3), 303-307 (1996)
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.