Documenti fondamentali
19132-U
Hamilton® needles for RN syringes
needle size 26 ga, needle L 51 mm (2 in.), stainless steel needle
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
stainless steel needle
Misura ago
26 ga
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 7758-04
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
2.5-100 μL
Compatibilità
for use with 2.5μL-100μL syringe
Descrizione generale
Hamilton needles are manufactured from 304 stainless steel. The standard needle length is 2″ / 51 mm. Small Hub Removable (RN) needles are used with removable (RN)-style syringes.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)