15101AST
Astec® Chirobiotic® V2 Chiral HPLC Guard Column
Column, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 1 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L88
Descrizione
HPLC guard column
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 1 mm
Matrice
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
vancomycin phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
200 Å
Intervallo di pH d’impiego
3.5-7.0
Tecnica di separazione
chiral
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)