Key Documents
15024AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Colonna cromatografica Chirobiotic V2 TM=["Astec"]
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Colonna HPLC chirale Astec® CHIROBIOTIC® V2, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L88
Descrizione
HPLC column
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
vancomycin phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
200 Å
operating pH range
3.5-7.0
Tecnica di separazione
chiral
Descrizione generale
Molecole neutre, ammidi, acidi, esteri e ammine esibiscono notevole enantioselettività su queste fasi solide basate sulla vancomicina. Un′ampia varietà di ammine secondarie e terziarie sono state separate su colonne CHIROBIOTIC® V in modalità ionica polare. Le colonne CHIROBIOTIC® V esibiscono molte delle caratteristiche separative tipiche delle fasi stazionarie basate su proteine unite ad eccezionale stabilità e capacità per il campione molto più elevata. Hanno consentito di risolvere alcuni analiti chirali che in letteratura non risultano essere stati separati su nessun′altra fase stazionaria. Le fasi CHIROBIOTIC® V e V2 differiscono nella chimica di legame e nella dimensione dei pori delle particelle di supporto, presentando quindi selettività e capacità preparative differenti.
  • Fase legata: vancomicina
  • Intervallo operativo di pH: 3,5 - 7,0
  • Diametro delle particelle: 5, 10 or 16 μm
  • Dimensione dei pori: 100 Å (CHIROBIOTIC® T) o 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
FAQ sui prodotti CHIROBIOTIC
Bibliografia di riferimento sui prodotti CHIROBIOTIC
Articoli di letteratura sui prodotti chirali
Applicazioni
  • Analisi chirale del destrometorfano e del levometorfano nei capelli umani mediante cromatografia liquida e spettrometria di massa in tandem. Questo studio ha utilizzato la colonna CHIROBIOTIC® V2 per ottenere la separazione chirale di destrometorfano e levometorfano in capelli umani, evidenziando l'applicazione della colonna in tossicologia forense per analisi enantiomeriche precise (Ji et al., 2022).
  • Sviluppo e validazione di un metodo UFLC-MS/MS per la determinazione dell'enantioselettività di d,l-treo-metilfenidato, d,l-treo-etilfenidato e acido d,l-treo-ritalinico nel plasma di ratto. Questa ricerca dimostra l'applicazione della colonna CHIROBIOTIC® V2 per studi di farmacocinetica nel ratto, stabilendo un metodo per la determinazione enantioselettiva che può essere cruciale per lo sviluppo di farmaci e il monitoraggio terapeutico (Zhang et al., 2016).
  • Nuovo metodo di cromatografia liquida ad alte prestazioni per la determinazione di (R)-warfarina e (S)-warfarina mediante separazione chirale su una fase stazionaria a base di glicopeptidi. L'utilizzo della colonna CHIROBIOTIC® V2 nello sviluppo di un nuovo metodo HPLC per la separazione degli enantiomeri di warfarina sottolinea la sua utilità nell'analisi clinica e nel monitoraggio terapeutico dei farmaci, dimostrando la sua ampia applicabilità nella ricerca biomedica (Malakova et al., 2009).
Prodotti consigliati
Scopra i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chromatography Liquid Chiral Separations
Xiao, T.L., et al.
Encyclopedia of Separation Science, 1-15 (2000)
Doris Frühauf et al.
Journal of chromatography. A, 1269, 242-254 (2012-10-30)
A sub-minute enantioselective normal phase high performance liquid chromatographic (HPLC) method for the analysis of a chiral precursor molecule employed frequently in folic acid syntheses was developed, optimized and successfully validated according to ICH-guidelines. It could be shown that ultra-high
Validation of a chiral liquid chromatography?tandem mass spectrometry method for the determination of pantoprazole in dog plasma
Chen, Meixia, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 906, 85-90 (2012)
New chemo-enzymatic approaches for the synthesis of (R)- and (S)-bufuralol
Nagy, Botond, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 25 (18-19), 1316-1322 (2014)
Enantioselective and sensitive determination of carvedilol in human plasma using chiral stationary-phase column and reverse-phase liquid chromatography with tandem mass spectrometry
Jiang, Juanjuan, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 960, 92-97 (2014)
Protocolli
Efficient LC-MS separation of methamphetamine enantiomers in urine allows sensitive differentiation of illicit D-methamphetamine from over-the-counter L-methamphetamine.
Optimized sample prep and chiral chromatography methods for the LC/MS analysis of these drug enantiomers in urine
In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.
Contenuto correlato
Astec CHIROBIOTIC™ V2 Chiral HPLC Columns offered by Sigma-Aldrich. The polar organic and the polar ionic modes have become increasingly popular largely because of their ideal compatibility with MS detection and preparative LC.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostra di più