Documenti fondamentali
15023AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
CHIROBIOTIC V2 Chiral Chromatography Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Colonna HPLC chirale Astec® CHIROBIOTIC® V2, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L88
Descrizione
HPLC column
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
vancomycin phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
200 Å
Intervallo di pH d’impiego
3.5-7.0
Tecnica di separazione
chiral
Descrizione generale
Molecole neutre, ammidi, acidi, esteri e ammine esibiscono notevole enantioselettività su queste fasi solide basate sulla vancomicina. Un′ampia varietà di ammine secondarie e terziarie sono state separate su colonne CHIROBIOTIC® V in modalità ionica polare. Le colonne CHIROBIOTIC® V esibiscono molte delle caratteristiche separative tipiche delle fasi stazionarie basate su proteine unite ad eccezionale stabilità e capacità per il campione molto più elevata. Hanno consentito di risolvere alcuni analiti chirali che in letteratura non risultano essere stati separati su nessun′altra fase stazionaria. Le fasi CHIROBIOTIC® V e V2 differiscono nella chimica di legame e nella dimensione dei pori delle particelle di supporto, presentando quindi selettività e capacità preparative differenti.
  • Fase legata: vancomicina
  • Intervallo operativo di pH: 3,5 - 7,0
  • Diametro delle particelle: 5, 10 or 16 μm
  • Dimensione dei pori: 100 Å (CHIROBIOTIC® T) o 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
FAQ sui prodotti CHIROBIOTIC
Bibliografia di riferimento sui prodotti CHIROBIOTIC
Articoli di letteratura sui prodotti chirali
Applicazioni
  • Development and validation of an UFLC-MS/MS method for enantioselectivity determination of d,l-thero-methylphenidate, d,l-thero-ethylphenidate and d,l-thero-ritalinic acid in rat plasma and its application to pharmacokinetic study.: This research showcases the Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column′s capacity for precise enantioselective analysis in pharmacokinetic studies, specifically for psychoactive substances. It highlights the column′s effectiveness in separating and quantifying chiral drugs and their metabolites in plasma, providing valuable insights for drug development and therapeutic monitoring (Zhang et al., 2016).
  • New high-performance liquid chromatography method for the determination of (R)-warfarin and (S)-warfarin using chiral separation on a glycopeptide-based stationary phase.: This study illustrates the use of the Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column for the chiral separation of warfarin enantiomers. The methodology developed provides a robust tool for the analysis of anticoagulant drugs, aiding in the assessment of their pharmacokinetics and optimizing dosage for therapeutic efficacy (Malakova et al., 2009).
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chromatography Liquid Chiral Separations
Xiao, T.L., et al.
Encyclopedia of Separation Science, 1-15 (2000)
Doris Frühauf et al.
Journal of chromatography. A, 1269, 242-254 (2012-10-30)
A sub-minute enantioselective normal phase high performance liquid chromatographic (HPLC) method for the analysis of a chiral precursor molecule employed frequently in folic acid syntheses was developed, optimized and successfully validated according to ICH-guidelines. It could be shown that ultra-high
New chemo-enzymatic approaches for the synthesis of (R)- and (S)-bufuralol
Nagy, Botond, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 25 (18-19), 1316-1322 (2014)
Validation of a chiral liquid chromatography?tandem mass spectrometry method for the determination of pantoprazole in dog plasma
Chen, Meixia, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 906, 85-90 (2012)
Enantioselective and sensitive determination of carvedilol in human plasma using chiral stationary-phase column and reverse-phase liquid chromatography with tandem mass spectrometry
Jiang, Juanjuan, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 960, 92-97 (2014)
Protocolli
In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.
Optimized sample prep and chiral chromatography methods for the LC/MS analysis of these drug enantiomers in urine
Chromatograms
application for HPLC