Documenti fondamentali
14019AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Colonna HPLC chirale Astec® CHIROBIOTIC® TAG, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L63
Descrizione
HPLC column
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Matrice
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
teicoplanin aglycone phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Intervallo di pH d’impiego
3.0-6.8
Tecnica di separazione
chiral
Descrizione generale
La rimozione di tre frazioni di carboidrati fornisce a CHIROBIOTIC® TAG selettività complementare a CHIROBIOTIC® T. È potenziata la risoluzione nei confronti di molti degli aminoacidi, α, β, γ e ciclici, e soprattutto di metionina contenente zolfo, istidina e cisteina. Diverse molecole neutre come ossazolidinoni, idantoine e diazepine hanno mostrato una migliore risoluzione e, per di più, in singoli solventi come metanolo, etanolo e acetonitrile. La selettività è aumentata anche per alcune molecole acide.
  • Fase legata: Teicoplanina aglicone
  • Intervallo operativo di pH: 3,0-6,8
  • Diametro delle particelle: 5, 10 o 16 μm
  • Dimensione dei pori: 100 Å
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chemoenzymatic preparation of enantiopure l-benzofuranyl- and l-benzo[b]thiophenyl alanines
Podea, Paula Veronica, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 19 (4), 500-511 (2008)
Julia Koidl et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 70(6), 1254-1260 (2007-11-06)
This paper deals with the chiral separation of triiodothyronine (T3) and thyroxine (T4) by HPLC and micro-HPLC. The separation of T3 and T4 is of great pharmaceutical and clinical interest, since the enantiomers exhibit different pharmacological activities. The HPLC measurements
Markus Fuereder et al.
Journal of chromatography. A, 1236, 123-131 (2012-04-03)
Teicoplanin aglycone-based chromatography columns (Chirobiotic TAG) enable amino acid enantioseparation with aqueous mobile phases, which perfectly accommodates the distinct hydrophilicity of most amino acids. Therefore, this stationary phase constitutes a promising option in particular for preparative-scale separations that require high
Ilaria D'Acquarica et al.
Journal of chromatography. A, 1061(2), 167-173 (2005-01-12)
We describe a new tandem-columns chiral-achiral HPLC arrangement by using a chiral column (CHIROBIOTIC TAG) connected in series with an achiral column (Spherisorb S5 SCX), based on a strong cationic exchange mechanism; this approach is very useful for the analysis
Adsorption behavior of a teicoplanin aglycone bonded stationary phase under harsh overload conditions
Bechtold, Matthias, et al.
Journal of Chromatography A, 1154 (1-2), 2477-2286 (2007)