ZRB5535
Anti-SOX-9 Antibody, clone 2B10, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Transcription factor SOX-9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit (recombinant)
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B10, monoclonal
recombinant monoclonal
Descrizione
2B10 Clone
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 56.14 kDa
observed mol wt ~65 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry: suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOX9(6662)
Descrizione generale
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SOX-9 in SW480 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SOX-9 in E16.5 mouse embryo, mouse nasal cavity, and developing mouse gut tissue sections.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Follow this short antibody reconstitution protocol and see how easy it is to reconstitute ZooMAb® recombinant antibodies.
Contenuto correlato
Per la tua ricerca, scegli opzioni sostenibili come gli anticorpi ricombinanti “verdi” ZooMAb®. Esenti da BSA e privi di carrier, questi anticorpi vengono spediti in confezioni antispreco e assicurano la massima stabilità senza alcun compromesso in termini di prestazioni.
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.